Fontos dokumentumok
Z261955
Optifix® PTFE thread adapter
neck thread size GL 45
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.01
nyakmenet méret
GL 45
gyártó/kereskedő neve
Fortuna Graf
elérhetőség
not available in EU
Általános leírás
Made of PTFE. Adapts Optifix dispensers to other bottle thread sizes.
Jogi információk
Optifix is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)