Fontos dokumentumok
Z742270
DURAN® Bottle Top Vacuum Filter Funnels
capacity 500 mL, thread for GL 45, polyethersulfone membrane, pore size 0.1 μm, filter diam. 90 mm, sterile
Szinonimák:
292702818
About This Item
UNSPSC kód:
41104900
NACRES:
NB.24
pórusméret:
0.1 μm pore size
kapacitás:
500 mL
Átmérő:
90 mm
szűrőátmérő:
90 mm
material:
polyethersulfone membrane
gyártó/kereskedő neve:
DURAN® 292702818
material
polyethersulfone membrane
sterilitás
sterile
kiszerelés
pack of 12 ea
gyártó/kereskedő neve
DURAN® 292702818
kapacitás
500 mL
Átmérő
90 mm
szűrőátmérő
90 mm
pórusméret
0.1 μm pore size
szerelvény
thread for GL 45
Általános leírás
Designed for sterilization or clarification of aqueous cell culture media. Supplied as a filter funnel only unit for use with the Duran TILT (with GL 45 thread adaptor) or 45 mm media bottles. Comes in three different asymmetric pore sizes (0.1 um, 0.2 um, 0.45 um). Raised molded graduation marks for easy volume reading. Manufactured in a clean room form non-cytotoxic materials. Supplied sterile.
Egyéb megjegyzések
Requires Z742267use with DURAN TILT media bottles.
Jogi információk
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)