Z742261
DURAN® TILT Media Bottle
capacity 500 mL, screw top clear borosilicate glass 3.3 bottle, graduations, non-sterile
Szinonimák:
218914459
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
round bottle
screw top clear borosilicate glass 3.3 bottle
white polypropylene cap
Csatlakozó
Joints threaded neck (GL56)
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
angle 45 ° (when tilted)
graduations
with cap
kiszerelés
pack of 4 ea
gyártó/kereskedő neve
DURAN® 218914459
Magasság
151 mm
kapacitás
500 mL
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Space saving shape for fridge storage and water baths
- Low bottle height for easy handling in safety cabinets
- Borosilicate 3.3 glass for reusability and lower whole life costs
- 45° TILT position for pipetting without holding the bottle
- GL 56 mouth and screw cap for safer handling and easy pipetting
- Tilted volume indicators for convenience
- Vacuum resistant bottle for safe filter sterilization
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)