Fontos dokumentumok
Z332291
Bottle adapters for BRAND® Dispensers and Burettes
GL 45 thread, S 40 bottle, polypropylene
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.01
material
polypropylene
gyártó/kereskedő neve
BRAND 704343
szerelvény
S 40 bottle
GL 45 thread
Related Categories
Általános leírás
For all Dispensette® models as well as seripettor® and QuikSip
Egyéb megjegyzések
BR704343 (India)
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
QuikSip is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)