Fontos dokumentumok
Z740663
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, narrow mouth
capacity 5000 mL, stopper joint: 10, volume 1000-5000 mL, accuracy: 500 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass flask
flat bottom
Csatlakozó
joint: stopper10
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
without cap
kiszerelés
pkg of 1 ea
hangerőmérési tartomány
1000-5000 mL, accuracy: 500 mL
kapacitás
5000 mL
Általános leírás
Clear borosilicate glass, standard wall Erlenmeyer flasks for standard laboratory use. Narrow mouth opening with beaded rim. Reference graduations and marking spot in white. ASTM E 1404, DIN 12380.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)