Fontos dokumentumok
Z723185
Wilmad® NMR tubes 5 mm diam., economy
frequency 600 MHz, L 8 in.
Szinonimák:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41121705
NACRES:
SB.32
material
borosilicate glass (ASTM Type 1 Class B)
borosilicate glass tube
colorless tube
Jellemzők
neck thread push fit
kiszerelés
pack of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Wilmad WG-1000-8
parameter
600 MHz frequency
Hosszúság
8 in.
hajlás
102 μm
koncentrikusság
102 μm
Átmérő
5 mm
cső átmérő
5 mm
falvastagság
0.43 mm
Általános leírás
Tubes have round bottoms and include a sandblasted marking spot for labeling samples. Tubes that are 9 in. L are for making standards and for use with tip-off manifolds. Economy and disposable Wilmad NMR tubes are best used for high-throughput NMR spectroscopy. (All economy tubes come with caps)
Jogi információk
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)