Z276286
Wilmad® NMR tubes 5 mm diam., economy
frequency 100 MHz (N51A glass), L 8 in.
Szinonimák:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Javasolt termékek
material
borosilicate glass (ASTM Type 1 Class B)
borosilicate glass tube
colorless tube
Jellemzők
neck thread push fit
kiszerelés
pkg of 5 ea
gyártó/kereskedő neve
Wilmad WG-5-8
parameter
100 MHz frequency (N51A glass)
100 MHz frequency
Hosszúság
8 in.
hajlás
76 μm
koncentrikusság
76 μm
cső átmérő
5 mm
falvastagság
0.43 mm
Általános leírás
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)