Z562750
Wilmad® NMR tubes 5 mm diam., economy
frequency >400 MHz, L 7 in.
Szinonimák:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Javasolt termékek
material
borosilicate glass (ASTM Type 1 Class B)
borosilicate glass tube
colorless tube
Jellemzők
neck thread push fit
kiszerelés
pack of 5 ea
gyártó/kereskedő neve
Wilmad WG-1235-7
parameter
>400 MHz frequency
Hosszúság
7 in.
hajlás
6 μm
koncentrikusság
13 μm
cső átmérő
5 mm
falvastagság
0.43 mm , N51A glass
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)