Z685356
Platinum dish, with reinforced rim
capacity 100 mL
Szinonimák:
Dish for High-Temperature Use, Platinum Lab Dish, Reinforced Platinum Dish
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
platinum
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Birmingham metals BD9
H × diam.
29 mm × 75.0 mm
kapacitás
100 mL
edényátmérő
75 mm
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Primarily made from platinum.
- Can also be fabricated using 10% Rh-Pt., 5% Au-Pt., pure Pt., Ag., and Au.
- Supplied without a pouring lip unless otherwise specified.
- Manufactured to a tolerance of +/-5% of the weight.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)