Fontos dokumentumok
Z685348
Platinum dish, with reinforced rim
capacity 50 mL
Szinonimák:
Laboratory dish
About This Item
UNSPSC kód:
41122200
NACRES:
NB.43
material
platinum
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Birmingham metals BD6
H × diam.
26 mm × 57.5 mm
kapacitás
50 mL
edényátmérő
57.5 mm
Általános leírás
Platinum dish, with reinforced rim is made of precious metals that play an important role in the chemical analysis of materials used for high temperature applications.
Tulajdonságok és előnyök
  • Primarily made from platinum.
  • Can also be fabricated using 10% Rh-Pt., 5% Au-Pt., pure Pt., Ag., and Au.
  • Supplied without a pouring lip unless otherwise specified.
  • Manufactured to a tolerance of +/-5% of the weight.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)