Z562025
Platinum crucible
standard, capacity 10 mL
Szinonimák:
crucibles
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41121812
NACRES:
NB.43
Javasolt termékek
Anyagok
platinum
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Birmingham metals BC2
kapacitás
10 mL
Edényátmérő × Ma
26 mm × 29 mm , Base 15.5 mm
súly
8.5 g+/- 5%
Alkalmazás
Platinum crucible is suitable for use in analytical laboratories for different industries.
Tulajdonságok és előnyök
- It can withstand harsh use
- Designed with a heavy base and lighter walls
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)