Fontos dokumentumok
Z562114
Platinum crucible
standard, capacity 50 mL
Szinonimák:
crucibles
About This Item
UNSPSC kód:
41121812
NACRES:
NB.43
material
platinum
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Birmingham metals BC14
kapacitás
50 mL
dish diam. × H
49 mm × 41 mm , Base 30 mm
súly
39.0 g+/- 5%
Alkalmazás
Platinum crucible is suitable for use in analytical laboratories.
Tulajdonságok és előnyök
Platinum crucible, due to its heavy base and lighter wall, withstands harsh conditions.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)