Fontos dokumentumok
Z247588
Coors evaporating dishes
capacity 140 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121812
NACRES:
NB.43
material
circles
porcelain
Ügynökség
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pack of 6 ea
gyártó/kereskedő neve
Coorstek 66200
H
42 mm
kapacitás
140 mL
edényátmérő
94 mm
felső külső átmérő
94 mm
Általános leírás
Porcelain, with lip. Glazed inside and out, except for rim. Max. use temp.: 1,150 °C; limit of use evacuated: 1,300 °C.
Jogi információk
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.