Fontos dokumentumok
Z684872
Quick-release clamps
with 5/8 x 12 in. extension, for 150 mm (6 in.) Schott flange
Szinonimák:
clamps, quick release clamp
About This Item
UNSPSC kód:
41122413
NACRES:
NB.43
material
stainless steel
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
case of 1
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 6517-56
Általános leírás
SS clamps for use with reaction flasks and heads with a 100 mm Schott flange. The extension rod can be clamped to the support frame and helps stabilize the reaction assembly.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)