VPMKVALNB9
Viresolve® Pro Device
Parvovirus removal filter, Micro 40 kit, filtration area 3.4 cm²
Szinonimák:
Viresolve® Pro Device Micro 40 Kit
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
polyethersulfone membrane ((PES))
white PVDF device (molded parts)
Minőségi szint
Paraméterek
4.1 bar max. pressure (60 psid) at 25 °C (Samples were integral based on an Air/ Water Diffusion Test, before and after a forward stress.)
H × diam. × filtration area
4.03 cm (1.59 in.) × 4.37 cm (1.72 in.) × 3.4 cm2
szűrőfelület
3.4 cm2
súly
14.73 gempty
szennyeződések
may contain <0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test)
szerelvény
female Luer-Lok® inlet (inlet and vent)
male Luer outlet (Slip)
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Általános leírás
*Viresolve® Pro Devices are built with two membrane layers. Each Viresolve® Pro Device Micro 40 is packaged in a blister pack and labeled with the device lot and the top layer membrane lot/roll number.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Small scale devices for process development, optimization and validation studies
- Membrane based adsorptive prefilters to remove protein aggregates and other fouling species
- Nine units per kit (one Membrane lot)
Related Content
Tudjon meg többet a mAb downstream feldolgozásáról, és arról, hogy a vírusszűrés hogyan járul hozzá a vírusürítési célpontokhoz. Keressen vírusszűrő termékeket a vírusbiztonság maximalizálása érdekében.
Learn more on mAb downstream processing, and how virus filtration contributes to viral clearance targets. Find virus filtration products to maximize viral safety.