Merck
MC0HC05FS1
Millipore
Millistak+® HC Pod Depth Filter
C0HC, cellulose, filtration area 0.55 m2, hydrophilic
Szinonimák:
Millistak+ HC Pod Depth Filter, C0HC media series, 0.55 m 2 surface area
About This Item
UNSPSC kód:
23151806
eCl@ss:
32031690
material
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
Minőségi szint
leírás
Perfusion bioreactor fluid
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Millistak+®
parameter
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
H
32 cm (12.5 in.)
Hosszúság
62 cm (24.2 in.)
szűrőfelület
0.55 m2
szennyeződések
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
gravimetriás extrahálható anyagok
39-69 mg/m2
összes szerves széntartalom (TOC) maradékanyag
720-1260 ppb
bemenet
sample type liquid
vezetőképesség
8.66-10.5 μS/cm at 25 °C (product water)
szűrőfokozat
C0HC
Általános leírás
Device Configuration: Pod
Alkalmazás
Perfusion bioreactor fluid
Specifikációk
Filter Grade: C0HC
Per 24 hour soak in 10 L pure water post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 100 L/m2 (10 L/ft2) of media surface area:
Sodium: <3.0 mg/ft2
Calcium: <0.7 mg/ft2
Magnesium: <0.2 mg/ft2
Mercury: <0.01 mg/ft2
Chromium: <0.01 mg/ft2
Aluminum: <0.01 mg/ft2
Potassium: <0.01 mg/ft2
Lead: <0.01 mg/ft2
Arsenic: <0.01 mg/ft2
Cobalt: <0.01 mg/ft2
Iron: <0.01 mg/ft2
Manganese: <0.01 mg/ft2
Titanium: <0.01 mg/ft2
Zinc: <0.01 mg/ft2
Elkészítési megjegyzés
Sterilization Method
1 autoclave cycle of 60 min @ 123 °C
Analízis megjegyzés
Gravimetric Extractables: After 24 hour static soak in pure water (Type 1 DI Water) post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 100 L/m2 of media surface area
Product Water Conductivity at 25°C: post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 10 liters per ft2 (100 L/m2) of media surface area
Total Organic Carbon (TOC) Residue: post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 100 L/m2 of media surface area
Jogi információk
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13
WGK
nwg