Fontos dokumentumok
Z508233
Sigma-Aldrich
Quick-release clamps
without extension, for flange 100 mm
Szinonimák:
clamps, quick release clamp
About This Item
UNSPSC kód:
41122413
NACRES:
NB.43
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 651725
Általános leírás
SS clamps for use with reaction flasks and heads with a 100 mm Schott flange. The extension rod can be clamped to the support frame and helps stabilize the reaction assembly.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)