Fontos dokumentumok
Z218693
Clamps
fits flask, 1,000 mL
Szinonimák:
flask clamp, flask lab, lab flask, reaction flasks
About This Item
UNSPSC kód:
41122413
NACRES:
NB.43
Jellemzők
fits flask 1,000 mL
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 650806
Általános leírás
Two-piece, black anodized aluminum clamp has three wing nuts to secure Ace reaction flask to head. Clamps also fit Pyrex reaction kettles.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)