Fontos dokumentumok
Z683205
ALNOCHROMIX safety vent caps
fits 1 gal or 2.5 L glass bottles
About This Item
UNSPSC kód:
41103200
NACRES:
NB.35
gyártó/kereskedő neve
Alconox, Inc. 2533
Általános leírás
When storing ALNOCHROMIX solution in the Sulfuric Acid glass bottle (1 gallon or 2.5 liter), our Safety Vent Cap will prevent pressure build-up by permitting gases to escape automatically as internal pressure increases.
Jogi információk
ALNOCHROMIX is a trademark of Alconox, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)