Fontos dokumentumok
Z682713
Ace drying flask, pear-shaped, with side indents,
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40, plastic-coated glass
Szinonimák:
Aldrich® drying flask, pear-shaped, with side indents
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
pear-shaped flask
plastic-coated glass
single-neck
Csatlakozó
joint: ST/NS24/40
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
closure type Standard Taper Joint
kiszerelés
case of 1
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 3994-120
kapacitás
500 mL
Általános leírás
These pear shaped drying flasks for rotary evaporators have side indents which increase the mixing action when the flask is rotated on an evaporator .
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)