Fontos dokumentumok
Z515949
Sigma-Aldrich
Aldrich® solvent storage flask
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40
Szinonimák:
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
round bottom
single-neck
Csatlakozó
joint: ST/NS24/40
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
closure type Standard Taper Joint
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
kapacitás
500 mL
Általános leírás
With ground-glass joint and glass stopcock. Use septum Z565695 or Z565679 (see Septa Section).
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)