Fontos dokumentumok
Z682411
Ace vapor duct tube, for condenser "A" assembly
joint: ST/NS 24/40, L 160 mm, fits Büchi® models R-210/R-215
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
Csatlakozó
joint: ST/NS24/40
gyártó/kereskedő neve
Büchi equivalent, 48068
Hosszúság
160 mm
Általános leírás
The vapor duct tube accessories are for Büchi® condenser "A" assemblies, and will fit either Büchi evaporator models R-210/R-215 or R-114/R-144.
Combi-clips: not included.
Jogi információk
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)