Fontos dokumentumok
Z676594
ART® low retention barrier tips
Tip design ART 20E, Reload insert
Szinonimák:
pipet tips, pipette tips
About This Item
UNSPSC kód:
41121601
NACRES:
NB.01
material
colorless
sterilitás
sterile
Jellemzők
DNase free
RNase free
barrier
Reload insert
Tip design ART 20E
kiszerelés
pack of 4800 ea (50 inserts of 96 tips)
gyártó/kereskedő neve
Molecular BioProducts 2149E-05-RI
technika/technikák
PCR: suitable
maximum térfogat
20 μL
Jogi információk
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)