Fontos dokumentumok
Z675431
Sterile economy sample spoon
1.25 mL
Szinonimák:
dispensing tool
About This Item
UNSPSC kód:
41122403
NACRES:
NB.35
leírás
PS
kiszerelés
pack of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F36740-00001
Általános leírás
Moulded of lightweight and rigid, white high impact polystyrene. Individually packaged sterile spoons for one time use packed 100 per box.
  • Use to collect specific volumes of dry or liquid materials
  • Remains upright when filled or empty for use as a weighing boat
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)