BAH369300000
Sterileware™ sampling spatula
polystyrene, sterile
Szinonimák:
laboratory spoon
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
polystyrene
sterilitás
sterile
kiszerelés
pack of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art H36930-0000
H × Sz × Ma
152 mm (6 in.) × 19 mm (3/4 in.) × 13 mm (1/2 in.)
Teljes H
9 in.
Általános leírás
- V-shaped spatula is perfect for sampling granulated or semi solid material
- Sterile and individually packaged
- One time use averts cross contamination
- Sharp point will pierce most packaging
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)