Fontos dokumentumok
SLW1025/22SC
Pyrex® Beakers, jacketed with PTFE screwthread
1000 mL
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 1025/22SC
About This Item
UNSPSC kód:
41121803
NACRES:
NB.43
gyártó/kereskedő neve
1025/22SC
SciLabware
H
215 mm , internal
belső átmérő
80 mm
külső átmérő
110 mm
kapacitás
1000 mL
Általános leírás
  • Useful for maintaining samples at a constant temperature
  • With integral jacket through which a temperature controlling medium can be circulated
  • Manufactured from heat resistant Pyrex® borosilicate glass
  • With PTFE screwthread connectors for simple and safe connection of 9mm bore tubing
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)