Fontos dokumentumok
Z623997
Hirschmann® capillary tube
both ends open, outside L × diam. 120 mm × 1.35 mm, pkg of 1000 ea 4x250 packs
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
kiszerelés
pack of 1000 ea (4 boxes of 250)
pkg of 1000 ea 4x250 packs
gyártó/kereskedő neve
Hirschmann 9201312
elérhetőség
available only in EU
belső átmérő
0.95 mm
outside L × diam.
120 mm × 1.35 mm
cső átmérő
0.95 mm
Jogi információk
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)