Fontos dokumentumok
Z611239
Hirschmann® microcapillary pipette
tube capacity 1-5 μL
Szinonimák:
Capillary pipette, Hirschmann pipette, Microcapillary pipette
About This Item
Javasolt termékek
material
glass
white
leírás
Genuine Schott® Duran glass
kiszerelés
pack of 250 ea
gyártó/kereskedő neve
Hirschmann 9600105
elérhetőség
not available in USA and Canada
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
Hosszúság
125 mm
cső kapacitás
1-5 μL
Általános leírás
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)