Merck
Z611255
Hirschmann® microcapillary pipette
tube capacity 50 μL
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
eCl@ss:
32070100
NACRES:
NB.01
material
glass
green
leírás
Genuine Schott® Duran glass
kiszerelés
pack of 250 ea
gyártó/kereskedő neve
Hirschmann 9600150
elérhetőség
not available in USA and Canada
Hosszúság
125 mm
cső kapacitás
50 μL
Általános leírás
Disposable pipettes with ringmark. The exact ringmark guarantees an accurate volume determination. Each micro capillary is color-coded to avoid mix ups. Useful for spotting TLC plates.
Jogi információk
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Schott is a registered trademark of Schott AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)