Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.22
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Anyagok
red
Jellemzők
DIN ISO 12772 and BS 4316-68, To Contain
kiszerelés
pack of 1000 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 749311
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Compliant with DIN ISO 12772 and BS 4316-68 standards, these tubes feature a color code for easy identification and use in hematocrit centrifuges. The heparinized tubes are treated with sodium heparinate on the internal surface and are marked with a red color code, making them suitable for capillary blood samples. In contrast, the non-heparinized tubes are designated with a blue color code, specifically designed for use with heparinized venous blood.
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Patrick Siyambulela Mafunda et al.
Animal reproduction science, 224, 106664-106664 (2020-12-05)
Several standard descriptions of the avian male and female reproductive tract have been reported, including effects of age, stage of reproductive maturity and gonadal hormone concentrations. Limited information on penguin reproductive biology and a lack of information on the African