Fontos dokumentumok
Z609730
Bohlender PTFE tubing
I.D. × O.D. 1.5 mm × 2.5 mm, L 10 m
About This Item
UNSPSC kód:
41105108
NACRES:
NB.35
kiszerelés
pkg of 10 m
gyártó/kereskedő neve
Bohlender
elérhetőség
not available in USA and Canada
belső átmérő × külső átmérő
1.5 mm × 2.5 mm
Hosszúság
10 m
falméret
0.5 mm
Jogi információk
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)