Fontos dokumentumok
Z609684
Bohlender screw caps
GL 45 thread
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
gyártó/kereskedő neve
Bohlender
elérhetőség
not available in USA and Canada
szerelvény
GL 45 thread
Általános leírás
Made of PPS these screw caps with virgin PTFE membrane gaskets are resistant to high mechanical stresses - even at temperatures upto 250 °C. The gasket consists of PTFE membrane with a multidirectional orientated fibre pattern. Medium will only be exposed to PTFE.
Jogi információk
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)