Fontos dokumentumok
Z569445
Wilmad® coaxial insert, complete set
inner tube O.D. × I.D. 2.52 mm × 1.5 mm
Szinonimák:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41121705
NACRES:
SB.32
leírás
set includes insert and spacer
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Wilmad 519-COMPLETE
belső cső külső átmérő × belső átmérő
2.52 mm × 1.5 mm
Általános leírás
The coaxial set is recommended for high field experiments under 600 MHz.
Features:
  • Switch between three unique sample ratios during external referencing experiments
  • Ideal for variable temperature experiments as materials is the same between the tubes and spacer
  • In the complete set the insert and outer tube are fused together at the bottom
Jogi információk
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)