Fontos dokumentumok
Z564907
Buchi® diagonal condenser, for Rotavapor® evaporators
for R210/215, glass
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
Anyagok
glass
gyártó/kereskedő neve
Büchi 46988
Általános leírás
Condensers for R200/205 and R210/215 come with hose barbs and drain sleeve. Replacement condensers do not include stopcocks.
Jogi információk
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Rotavapor is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)