Fontos dokumentumok
Z560480
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir
reservoir volume 100 mL, top joint: threaded 29/32, column volume 100 mL
About This Item
UNSPSC kód:
23151816
NACRES:
NB.51
material
PTFE stopcock
Csatlakozó
top joint: threaded29/32
grade
for chromatography
technika/technikák
HPLC: suitable
oszlop külső átmérő × hatékony H
19 mm × 813 mm
oszlop térfogat
100 mL
tározótérfogat
100 mL
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)