Fontos dokumentumok
Z552712
Sigma-Aldrich
Aldrich® Thermometer Adapter
straight, male joint: ST/NS 24/40, GL 14 thread
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.35
Csatlakozó
male joint: ST/NS24/40
szerelvény
GL 14 thread
Related Categories
Általános leírás
Has PTFE faced silicone washer and open-top cap.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)