Fontos dokumentumok
SYNA451420
Synthware inlet/thermometer adapter with one holed rubber adapter
joint: ST/NS 14/20
Szinonimák:
Synthware A451420, thermometer inlet adapter
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
joint: ST/NS14/20
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware A451420
Általános leírás
For use with gas inlet tubes or plain stem thermometers. Supplied with one holed rubber adapter.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)