Fontos dokumentumok
Z530727
Sigma-Aldrich
Space Saver vacuum manifold
positions, 3, L 225 mm
About This Item
UNSPSC kód:
40161501
NACRES:
NB.79
Jellemzők
positions 3
Hosszúság
225 mm
Általános leírás
Designed for laboratories where space is at a premium.
Features:
  • Takes up 35% less space than the traditional 5-position manifold
  • Compact size with ample space for lattice clamps
  • High-vacuum PTFE valves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)