Fontos dokumentumok
Z414131
Sigma-Aldrich
Aldrich® dual bank manifold with high-vacuum PTFE valves
standard manifold, positions, 3
About This Item
UNSPSC kód:
40161501
NACRES:
NB.79
Jellemzők
positions 3
Hosszúság
300 mm
Általános leírás
The dual bank manifolds come with 0-10 mm bore high-vacuum PTFE valves.
Attention: We supply high quality PTFE valves on Aldrich brand glassware; these have been tested and approved by our Glass Center.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)