Fontos dokumentumok
Z202703
Sigma-Aldrich
Aldrich® dual bank manifold with glass stopcocks
positions, 4
About This Item
UNSPSC kód:
40161501
NACRES:
NB.79
Jellemzők
positions 4
Hosszúság
400 mm
Related Categories
Általános leírás
4 mm bore glass stopcocks.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
cserealkatrész
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)