Z530670
Aldrich® vacuum manifold with joints
positions, 4, joint: ST/NS 14/20
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
40161501
NACRES:
NB.79
Javasolt termékek
Csatlakozó
joint: ST/NS14/20
Jellemzők
positions 4
Hosszúság
400 mm
Related Categories
Általános leírás
This practical design provides clearance to accommodate 250mL flasks with a snap of a Keck® clip. Manifolds are available with either <ST/>14/20, <ST/>24/40, or <ST/>29/32 joints. Glass stopcocks have a 4mm bore.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)