Fontos dokumentumok
Z286478
Nalgene® stopcock
3-way, bore size 4 mm
Szinonimák:
3-way connector, hose connector
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
NB.79
material
polypropylene (with TFE plug)
leírás
for tubing I.D. 1/4 -5/16 in.
Jellemzők
autoclavable
kiszerelés
pack of 1 ea
case of 4 ea
gyártó/kereskedő neve
Nalgene® 6470, 0004
furatméret
4 mm
Általános leírás
Serrated tubulation on each end.
Tulajdonságok és előnyök
  • Autoclave friendly
  • Non-seizing, leakproof PTFE plug
  • Tubulated outlets are arranged in a T shape and accepts tubing of 1/4 in. 7/16 in.
Jogi információk
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)