Fontos dokumentumok
Z530573
Sigma-Aldrich
Aldrich® reagent bottle
capacity 125 mL, joint: ST/NS 19/22, amber bottle
Szinonimák:
bottle reagent, reagent bottles
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
material
amber bottle
glass bottle
glass cap
round bottle
Csatlakozó
joint: ST/NS19/22
Jellemzők
with cap
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
kapacitás
125 mL
Általános leírás
Reagent bottles come with a ground glass hex head stopper. For light-sensitive samples, use the amber coated reagent bottles.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)