Fontos dokumentumok
Z741012
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials round media storage bottle
wide mouth, capacity 250 mL, GL 45 polypropylene cap with pour ring
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
material
borosilicate glass bottle
polypropylene cap
round bottle
Csatlakozó
Joints threaded neck (GL45)
Jellemzők
graduations
with cap
kiszerelés
pkg of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
kapacitás
250 mL
Általános leírás
Borosilicate glass, wide mouth, media/reagent bottles with polypropylene GL 45 thread screw cap with pour ring. Large marking spot and reference graduations.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)