Fontos dokumentumok
SYNB300250C
Synthware gas washing bottle with fritted disc
250 mL, joint: ST/NS 45/50, Disc porosity C
Szinonimák:
Synthware B300250C, Drechsel bottle, gas washing bottle
About This Item
UNSPSC kód:
41103209
NACRES:
NB.51
material
clear bottle
cylindrical bottle
straight bottle
Csatlakozó
joint: ST/NS45/50
Jellemzők
cap
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware B300250C
H
305 mm
kapacitás
250 mL
250 mL
Általános leírás
Gas washing bottle with standard taper 45/50 cap style stopper and fritted disc angled at 15° for even distribution of gas throughout absorbing material. Available with a coarse or extra coarse fritted disc. Order plastic clip separately. (not supplied)
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)