Fontos dokumentumok
Z116645
Sigma-Aldrich
Aldrich® gas-condensing bottle
with Luer lock
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.51
material
cap (Luer lock)
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
kapacitás
150 mL
Általános leírás
With stopcock, graduated, holds 150 mL of liquefied gas.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)