Fontos dokumentumok
Z556017
Sigma-Aldrich
Aldrich® aspirator bottle with tubulation
capacity 2 L, hose outlet O.D. 10 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
kapacitás
2 L
tömlő kimenet külső átmérő
10 mm
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)