Fontos dokumentumok
Z530336
Sigma-Aldrich
Aldrich® reaction vessel bubbler
joint: ST/NS 14/20
Szinonimák:
bubblers, scientific bubblers
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
Csatlakozó
joint: ST/NS14/20
kapacitás
5-7 mL
Related Categories
Általános leírás
Excellent for closing off a reaction vessel from the atmosphere.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)