Fontos dokumentumok
Z530379
Sigma-Aldrich
Aldrich® in-line oil bubbler
joint: ST/NS 29/32
Szinonimák:
bubblers, in-line bubblers, scientific bubblers
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
Csatlakozó
joint: ST/NS29/32
kapacitás
10 mL
Related Categories
Általános leírás
For precise N2 pressure control during inert atmosphere reactions. Connect reaction vessel to in-line joint or use with a ballast bulb to keep pressure constant.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)