Merck
29557-U
CGA-580 Gas Cylinder Pressure Regulator
2-stage high purity, parameter 0-100 psi
Szinonimák:
Pressure Regulator (He, Ar, N2)
About This Item
UNSPSC kód:
41112500
NACRES:
SB.54
parameter
0-100 psi
Általános leírás
For use with helium, nitrogen, or argon gas cylinders.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)